Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papier lisse, de grade 4b, pour analyses qualitatives et techniques, format feuille
Le papier lisse, de grade 4 b pour analyses qualitatives et techniques, de Sartorius Stedim Biotech™, format feuille, est adapté aux applications analytiques et techniques et présente un filtrage rapide moyen.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-309-203203
Informations supplémentaires : Poids : 3.10000kg
Code produit. 15972750
  • 353.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 21-06-2024
Description
  • Fabriqué en linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose alpha de > 95 %
  • Filtrage moyen rapide
  • Non stériles et conditionnés en vrac
Spécification
Spécification
75 g/m2
Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha)
22 s
1000 / boîte
Papier filtre qualitatif
Feuille
8 à 12 μm
4 b
0,15 μm
203 x 203 mm