Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à filtre plié à surface crêpée de qualité 5 H/N
Utilisés à des fins analytiques et techniques.
Marque:  Sartorius™ FT-4-423-110
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10026841
  • 186.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 10-05-2024
Description
  • Débit rapide en raison de sa structure
  • En linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose α de >95 %
  • Teneur en cendres comprise entre 0,1 et 0,15 %
  • Résistants à l’humidité
Spécification
Spécification
Plié
3 μm/s
5 H/N
0,28 mm
110 mm
Linters de coton et pâte raffinée
Utilisés pour la filtration rapide de gros précipités ; en raison de leur structure crêpée, ils offrent une plus grande surface de filtration que le papier filtre lisse
Lot de 100
Papier filtre qualitatif
110 mm