Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers crêpés de grade 6 S/N pour analyses qualitatives et techniques, format plié
Les papiers crêpés, de grade 6 S/N pour analyses qualitatives et techniques, format plié, de Sartorius Stedim Biotech™ sont adaptés aux applications analytiques et techniques et présentent un débit rapide en raison de leur structure.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-4-314-240
Informations supplémentaires : Poids : 0.75000kg
Code produit. 15913000
  • 249.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 03-07-2024
Description
  • Fabriqués en pâte raffinée et linters de coton avec une teneur en cellulose alpha de > 95 %
  • Teneur en cendres comprise entre 0,1 et 0,15 %
  • Filtrage moyen rapide
  • Résistants à l’humidité
  • Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification
Spécification
145 g/m2
Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha)
12 s
100 / boîte
Papier filtre qualitatif
Plié
6 à 14 μm
6 S/N
0,55 mm
240 mm