Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers crêpés de grade 6 S/N pour analyses qualitatives et techniques, format plié
Les papiers crêpés, de grade 6 S/N pour analyses qualitatives et techniques, format plié, de Sartorius Stedim Biotech™ sont adaptés aux applications analytiques et techniques et présentent un débit rapide en raison de leur structure.
230.00€ - 418.00€
Spécification
Poids de base | 145 g/m2 |
---|---|
Format | Plié |
Matériau | Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha) |
Particle Retention | 6 à 14 μm |
Vitesse de filtration | 12 s |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15992990
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-314-125 |
125 mm | 100 / boîte |
230.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15903000
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-314-185 |
185 mm | 100 / boîte |
235.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15913000
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-314-240 |
240 mm | 100 / boîte |
249.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15923000
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-314-320 |
320 mm | 100 / boîte |
306.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15933000
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-314-500 |
500 mm | 50 / boîte |
418.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fabriqués en pâte raffinée et linters de coton avec une teneur en cellulose alpha de > 95 %
- Teneur en cendres comprise entre 0,1 et 0,15 %
- Filtrage moyen rapide
- Résistants à l’humidité
- Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification
145 g/m2 | |
Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha) | |
12 s | |
0,55 mm |
Plié | |
6 à 14 μm | |
6 S/N | |
Papier filtre qualitatif |