Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers crêpés de grade 6 S/N pour analyses qualitatives et techniques, format plié
Les papiers crêpés, de grade 6 S/N pour analyses qualitatives et techniques, format plié, de Sartorius Stedim Biotech™ sont adaptés aux applications analytiques et techniques et présentent un débit rapide en raison de leur structure.
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT-4-314-500
Informations supplémentaires : Poids : 1.19400kg
Description
- Fabriqués en pâte raffinée et linters de coton avec une teneur en cellulose alpha de > 95 %
- Teneur en cendres comprise entre 0,1 et 0,15 %
- Filtrage moyen rapide
- Résistants à l’humidité
- Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification
145 g/m2 | |
Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha) | |
12 s | |
50 / boîte | |
Papier filtre qualitatif |
Plié | |
6 à 14 μm | |
6 S/N | |
0,55 mm | |
500 mm |