Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à filtre plié à surface lisse de qualité 6
Utilisés à des fins analytiques et techniques.
Marque:  Sartorius™ FT-3-312-385
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10327551
  • 94.30€ / 100 pièces
Expédition estimée: 19-06-2024
Description
Utilisés à des fins analytiques et techniques
Spécification
Spécification
Disque
15 μm/s
6
0,17 mm
385 mm
Linters de coton et pâte raffinée
Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques
Lot de 100
Papier filtre qualitatif
385 mm