Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à filtre plié à surface lisse de qualité 6
Utilisés à des fins analytiques et techniques.
9.00€ - 334.00€
Spécification
Matériau | Linters de coton et pâte raffinée |
---|---|
Vitesse de filtration | 15 μm/s |
À utiliser avec (application) | Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques |
Qualité | 6 |
Quantité | Lot de 100 |
Code produit | Marque | Format | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10275751
|
Sartorius™
FT-3-312-110 |
Disque | 110 mm |
12.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10652412
|
Sartorius™
FT-4-312-110 |
Plié | 110 mm |
43.03€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10776662
|
Sartorius™
FT-3-312-125 |
Disque | 125 mm |
16.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10758582
|
Sartorius™
FT-4-312-125 |
Plié | 125 mm |
43.03€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10451812
|
Sartorius™
FT-3-312-150 |
Disque | 150 mm |
20.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10092341
|
Sartorius™
FT-4-312-150 |
Plié | 150 mm |
43.03€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10113851
|
Sartorius™
FT-3-312-185 |
Disque | 185 mm |
26.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10113901
|
Sartorius™
FT-3-312-210 |
Disque | 210 mm |
26.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10795892
|
Sartorius™
FT-4-312-185 |
Plié | 185 mm |
43.03€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10595321
|
Sartorius™
FT-4-312-210 |
Plié | 210 mm |
68.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10796852
|
Sartorius™
FT-3-312-240 |
Disque | 240 mm |
40.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10372212
|
Sartorius™
FT-4-312-240 |
Plié | 240 mm |
68.70€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10082261
|
Sartorius™
FT-3-312-270 |
Disque | 270 mm |
47.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10002351
|
Sartorius™
FT-4-312-270 |
Plié | 270 mm |
68.70€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10584191
|
Sartorius™
FT-3-312-320 |
Disque | 320 mm |
67.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10397161
|
Sartorius™
FT-4-312-320 |
Plié | 320 mm |
92.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10604522
|
Sartorius™
FT-4-312-385 |
Plié | 385 mm |
334.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10327551
|
Sartorius™
FT-3-312-385 |
Disque | 385 mm |
94.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10255751
|
Sartorius™
FT-3-312-055 |
Disque | 55 mm |
9.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10491422
|
Sartorius™
FT-3-312-070 |
Disque | 70 mm |
9.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10672582
|
Sartorius™
FT-3-312-090 |
Disque | 90 mm |
11.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10748582
|
Sartorius™
FT-4-312-090 |
Plié | 90 mm |
155.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Utilisés à des fins analytiques et techniquesSpécification
Linters de coton et pâte raffinée | |
Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques | |
Lot de 100 | |
Papier filtre qualitatif |
15 μm/s | |
6 | |
0,17 mm |