Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à filtre plié à surface lisse de qualité 6
Utilisés à des fins analytiques et techniques.
Marque: Sartorius™ FT-3-312-090
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Utilisés à des fins analytiques et techniquesSpécification
Disque | |
15 μm/s | |
6 | |
0,17 mm | |
90 mm |
Linters de coton et pâte raffinée | |
Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques | |
Lot de 100 | |
Papier filtre qualitatif | |
90 mm |