Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers crêpés de grade 601/N, format disque, pour analyses qualitatives et techniques
Les papiers crêpés de grade 601/N, pour analyses qualitatives et techniques, format disque, de Sartorius Stedim Biotech™ est adapté aux applications analytiques et techniques et présentent un débit moyen en raison de leur structure.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-354-125
Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg
Code produit. 15982930
  • 12.30€ / 100 pièces
Expédition estimée: 14-06-2024
Description
  • Fabriqués en pâte raffinée et linters de coton avec une teneur en cellulose alpha de > 95 %
  • Teneur en cendres comprise entre 0,1 et 0,15 %
  • Filtrage moyen rapide
  • Résistants à l’humidité
  • Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification
Spécification
65 g/m2
Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha)
13 s
100 / boîte
Papier filtre qualitatif
Disque
12 à 14 μm
601/N
0,19 mm
125 mm