Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à disques filtrants à surface crêpée de qualité 603/N
Utilisés à des fins analytiques et techniques.
Marque:  Sartorius™ FT-3-335-190
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10082411
  • 24.40€ / 100 pièces
Expédition estimée: 18-01-2023
Description
  • Débit rapide en raison de sa structure
  • En linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose α de >95 %
  • Teneur en cendres comprise entre 0,1 et 0,15 %
  • Résistants à l’humidité
Spécification
Spécification
Disque
Utilisés pour la filtration rapide de gros précipités ; en raison de leur structure crêpée, ils offrent une plus grande surface de filtration que le papier filtre lisse
Lot de 100
Papier filtre qualitatif
190 mm
Linters de coton et pâte raffinée
603/N
0,25 mm
190 mm