Learn More
Fisherbrand™ Papier de stérilisation grade 925
Used as wrap for medical clothes.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Papier stérilisation• Conforme EN 868-2
• Conditionnement de linge ou autres articles avant stérilisation chaleur humide
• Feuille
Spécification
Autoclavable | |
White | |
90 cm | |
60 g/m2 | |
Paper | |
900 mm |
EN 868-2 | |
Wrapping of medical clothes, surgical instruments and others articles used in steam, gas and gamma-ray sterilization | |
Sterilization Paper | |
925 | |
250 Pk. |