Learn More
Fisherbrand™ Papier de stérilisation grade 925
Used as wrap for medical clothes.
139.00€ - 288.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | EN 868-2 |
Couleur | White |
À utiliser avec (application) | Wrapping of medical clothes, surgical instruments and others articles used in steam, gas and gamma-ray sterilization |
Type de produit | Sterilization Paper |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) extérieure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) extérieure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11784576
|
Fisherbrand™
|
100 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11754516
|
Fisherbrand™
|
35 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11790565
|
Fisherbrand™
|
60 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11780565
|
Fisherbrand™
|
50 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11700575
|
Fisherbrand™
|
65 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11764576
|
Fisherbrand™
|
75 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11774576
|
Fisherbrand™
|
900 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Papier stérilisation• Conforme EN 868-2
• Conditionnement de linge ou autres articles avant stérilisation chaleur humide
• Feuille
Spécification
Autoclavable | |
White | |
Sterilization Paper | |
925 |
EN 868-2 | |
Wrapping of medical clothes, surgical instruments and others articles used in steam, gas and gamma-ray sterilization | |
60 g/m2 | |
Paper |