Learn More
GRAIL/RNF128 Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18602414 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18602414 50 μg 50µL
18620842 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18602414 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP29764350ul
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
GRAIL/RNF128 Polyclonal specifically detects GRAIL/RNF128 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène GRAIL/RNF128
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formule PBS (pH 7.0)
Alias de gène EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ23516, Gene related to anergy in lymphocytes protein, ring finger protein 128GRAILE3 ubiquitin-protein ligase RNF128
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GRAIL/RNF128 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 79589
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus