missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Granzyme B Antibody (OTI4E4), PE, Novus Biologicals™

Code produit 30028560 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30028560 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30028560 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP270870PE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Granzyme B Monoclonal antibody specifically detects Granzyme B in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Granzyme B
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone OTI4E4
Conjugué PE
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formule PBS
Alias de gène C11, CCPI, CGL1, CGL-1, CSPB, CSP-B, CTLA1, CTSGL1, granzyme B, GranzymeB, GZMB, HLP, SECT
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 21-247 of human GZMB(NP_004122) produced in E.coli.
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3002
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.