Learn More
Granzyme B (NK/T-Cell Lymphoma Marker) Mouse, Clone: GZMB/2403, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Spécification
| Antigène | Granzyme B (NK/T-Cell Lymphoma Marker) |
|---|---|
| Clone | GZMB/2403 |
| Concentration | 200μg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15970148
|
EnquireBio
3002-MSM3-P0 |
20 μg | |||||||
|
15980148
|
EnquireBio
3002-MSM3-P1 |
100 μg |
554.40€ 478.00€ / 100µg Économisez 76.40€ 13% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| Granzyme B (NK/T-Cell Lymphoma Marker) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant fragment of human GZMB protein (apprx. aa 73-187) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 29-32kDa |
| GZMB/2403 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 3002 | |
| IgG2b | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cytoplasmic | |
| A431 cells. Tonsil, Spleen or Hodgkin's Lymphoma |