missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GRASP55 Antibody [Alexa Fluor« 594], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498094 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498094 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498094 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335134AF594
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

GRASP55 Polyclonal antibody specifically detects GRASP55 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GRASP55
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 594
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Golgi phosphoprotein 6, golgi reassembly stacking protein 2, 55 kDa, golgi reassembly stacking protein 2, 55kDa, Golgi reassembly-stacking protein of 55 kDa, GOLPH6DKFZp434D156, GRASP55FLJ13139, GRS2Golgi reassembly-stacking protein 2, p59
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 353-452 of human GRASP55 (NP_056345.3).,, Sequence:, PGIAPLPLPSEFLPSFPLVPESSSAASSGELLSSLPPTSNAPSDPATTTAKADAASSLTVDVTPPTAKAPTTVEDRVGDSTPVSEKPVSAAVDANASESP
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Golgi Apparatus Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 26003
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.