Learn More
Greiner Bio-One Tubes de sérum : Activateur de caillot avec séparateur de gel
Pour la chimie clinique de routine, l’immunohématologie, la sérologie ou les tests immunologiques
Marque:  Greiner Bio-One 454243
Informations supplémentaires : Poids : 9.40000kg
Code produit. 13068682
  • 369.66€ / 1200 pièces
Expédition estimée: 06-06-2024
Description
  • Revêtus de particules de silice micronisées qui activent la coagulation lors de l’inversion en douceur des tubes
  • Les tubes avec gel contiennent un gel barrière sur le fond du tube qui, pendant la centrifugation, se déplace vers le haut vers l’interface sérum-caillot pour former une barrière stable, séparant le sérum des cellules
  • Transparents comme le verre, avec des performances identiques ou supérieures
  • Moulés de façon à être pratiquement incassables, tout en offrant un niveau de sécurité supérieur à celui du verre
  • Les tubes ont une durée de conservation de 18 mois à compter de la date de fabrication
  • Les tubes pédiatriques sont livrés avec des anneaux blancs pour permettre une identification rapide
  • Les bouchons à vis de sécurité peuvent être ôtés et remis plusieurs fois
  • Les bouchons sans vis peuvent être ôtés et remis aussi souvent que nécessaire
Compliance
Tubes with gel separator are FDA 510(k) cleared for therapeutic drug monitoring (TDM)
Spécification
Spécification
Microscopic Silica Particles with Separation Gel
Non-ridged Pull Cap
Red with White Ring
Plastic
13 x 75 mm