Learn More
Greiner Bio-One Tubes de sérum : Activateur de caillot avec séparateur de gel
Pour la chimie clinique de routine, l’immunohématologie, la sérologie ou les tests immunologiques
30.15€ - 439.90€
Spécification
Additif | Particules de silice microscopiques avec gel de séparation |
---|---|
Matériau | Plastique |
Type de bouchon | Bouchon à tirer sans rainures |
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15452550
|
Greiner Bio-One
456018 |
Or | 13 x 100 mm |
57.19€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15422530
|
Greiner Bio-One
454067 |
Rouge avec anneau jaune | 13 x 75 mm |
48.97€
50 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15422550
|
Greiner Bio-One
455071 |
Rouge avec anneau jaune | 16 x 100 mm |
56.45€
50 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15484641
|
Greiner Bio-One
456073 |
Rouge avec anneau jaune | 13 x 100 mm |
439.90€
1200 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13068682
|
Greiner Bio-One
454243 |
Red with White Ring | 13 x 75 mm |
369.66€
1200 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15402560
|
Greiner Bio-One
456073 |
Rouge avec anneau jaune | 13 x 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Revêtus de particules de silice micronisées qui activent la coagulation lors de l’inversion en douceur des tubes
- Les tubes avec gel contiennent un gel barrière sur le fond du tube qui, pendant la centrifugation, se déplace vers le haut vers l’interface sérum-caillot pour former une barrière stable, séparant le sérum des cellules
- Transparents comme le verre, avec des performances identiques ou supérieures
- Moulés de façon à être pratiquement incassables, tout en offrant un niveau de sécurité supérieur à celui du verre
- Les tubes ont une durée de conservation de 18 mois à compter de la date de fabrication
- Les tubes pédiatriques sont livrés avec des anneaux blancs pour permettre une identification rapide
- Les bouchons à vis de sécurité peuvent être ôtés et remis plusieurs fois
- Les bouchons sans vis peuvent être ôtés et remis aussi souvent que nécessaire
Compliance
Les tubes avec séparateur de gel sont approuvés par la FDA 510(k) pour la surveillance thérapeutique des médicaments (TDM)
Spécification
Particules de silice microscopiques avec gel de séparation | |
Plastique | |
Bouchon à tirer sans rainures |