Learn More
Greiner Bio-One Tubes de sérum : Activateur de caillot avec séparateur de gel
Pour la chimie clinique de routine, l’immunohématologie, la sérologie ou les tests immunologiques
Marque: Greiner Bio-One 456073
Informations supplémentaires : Poids : 10.35000kg
Description
- Revêtus de particules de silice micronisées qui activent la coagulation lors de l’inversion en douceur des tubes
- Les tubes avec gel contiennent un gel barrière sur le fond du tube qui, pendant la centrifugation, se déplace vers le haut vers l’interface sérum-caillot pour former une barrière stable, séparant le sérum des cellules
- Transparents comme le verre, avec des performances identiques ou supérieures
- Moulés de façon à être pratiquement incassables, tout en offrant un niveau de sécurité supérieur à celui du verre
- Les tubes ont une durée de conservation de 18 mois à compter de la date de fabrication
- Les tubes pédiatriques sont livrés avec des anneaux blancs pour permettre une identification rapide
- Les bouchons à vis de sécurité peuvent être ôtés et remis plusieurs fois
- Les bouchons sans vis peuvent être ôtés et remis aussi souvent que nécessaire
Compliance
Les tubes avec séparateur de gel sont approuvés par la FDA 510(k) pour la surveillance thérapeutique des médicaments (TDM)
Spécification
Particules de silice microscopiques avec gel de séparation | |
Bouchon à tirer sans rainures | |
Rouge avec anneau jaune |
Plastique | |
13 x 100 mm |