missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Growth Hormone Antibody (GH/1450), DyLight 650, Novus Biologicals™

Code produit 18768861 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18768861 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18768861 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP254356C

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Growth Hormone Monoclonal antibody specifically detects Growth Hormone in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Growth Hormone
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone GH/1450
Conjugué DyLight 650
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène GHIGHD1B, GHNGrowth hormone, GH-Nsomatotropin, growth hormone 1Pituitary growth hormone, hGH-N
Espèces hôtes Mouse
Immunogène A recombinant fragment (around aa58-187) of human Growth Hormone (GH) protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P01241)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche BiologicAll speciesy Active Proteins
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2688
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.