missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Growth Hormone Antibody (GH/8136R), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-20867AF488
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Growth Hormone Monoclonal antibody specifically detects Growth Hormone in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Growth Hormone | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| GHIGHD1B, GHNGrowth hormone, GH-Nsomatotropin, growth hormone 1Pituitary growth hormone, hGH-N | |
| Recombinant full-length human Growth Hormone protein | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins | |
| 2688 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| GH/8136R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu