missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GRP75/HSPA9B/Mortalin Antibody (SR2186), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
338.00€ - 449.00€
Spécification
| Antigène | GRP75/HSPA9B/Mortalin |
|---|---|
| Clone | SR2186 |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18671305
|
Novus Biologicals
NBP3-21787-100ul |
100 μg |
449.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18610754
|
Novus Biologicals
NBP3-21787-50ul |
50 μg |
338.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
GRP75/HSPA9B/Mortalin Monoclonal antibody specifically detects GRP75/HSPA9B/Mortalin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpécification
| GRP75/HSPA9B/Mortalin | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 75 kDa glucose-regulated protein, GRP-75, GRP75mthsp75, Heat shock 70 kDa protein 9, heat shock 70kD protein 9B, heat shock 70kDa protein 9 (mortalin), heat shock 70kDa protein 9B (mortalin-2), HSPA9BMGC4500, Mortalin, mortalin, perinuclear, mortalin-2, MOT, mot-2, MOT2, MTHSP75, p66-mortalin, PBP74CSA, Peptide-binding protein 74, stress-70 protein, mitochondrial | |
| A synthesized peptide derived from human GRP75/HSPA9B/Mortalin (Uniprot #: P38646) | |
| Primary | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR2186 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 3313 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit