Learn More
GSK-3 beta Antibody (3D6B4) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
230.00€ - 578.00€
Spécification
Antigène GSK-3 beta
Clone 3D6B4
Concentration 1 mg/mL
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18247542
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-52478
0.1 mg
578.00€
0.10mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18608227
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-52478-0.025mg
0.025 mg
230.00€
0.03mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
GSK-3 beta Monoclonal specifically detects GSK-3 beta in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
Spécification
Spécification
GSK-3 beta
1 mg/mL
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Unconjugated
Mouse
Cancer, Hypoxia, Lipid and Metabolism, mTOR Pathway, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
PBS with 0.05% Sodium Azide
2932
Purified recombinant fragment of human GSK3B (AA: 2-159) expressed in E. Coli.
Primary
46.7 kDa
3D6B4
Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse
EC 2.7.11, EC 2.7.11.26, glycogen synthase kinase 3 beta, glycogen synthase kinase-3 beta, GSK-3 beta, GSK3beta isoform
GSK3B
IgG1
Protein A or G purified