missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GTF3C2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™

Code produit p-7234816 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18300135 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18300135 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP310918100UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

GTF3C2 Polyclonal specifically detects GTF3C2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GTF3C2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1.0 ug/ml
Formule PBS buffer, 2% sucrose
Alias de gène general transcription factor 3C polypeptide 2, general transcription factor IIIC, polypeptide 2, beta 110kDa, KIAA0011general transcription factor IIIC, polypeptide 2 (beta subunit, 110kD), TF3C-beta, TFIIIC 110 kDa subunit, TFIIIC110Transcription factor IIIC 110 kDa subunit, TFIIIC-BETA, Transcription factor IIIC subunit beta
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The immunogen is a synthetic peptide directed towards the middle region of human GTF3C2 (NP_001512). Peptide sequence YKADLIPYQDSPEGPDHSSASSGVPNPPKARTYTETVNHHYLLFQDTDLG
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2976
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.