Learn More
Robu™ Joint en caoutchouc Guko
Le joint en caoutchouc Guko de Robu™ est un joint conique adapté à une utilisation avec les entonnoirs de filtration.
Marque: Robu™ 21858
Informations supplémentaires : Poids : 0.34200kg
Description
- Guko
- Simple
- Joint conique
- Convient à nos entonnoirs de filtration
Spécification
Joint unique | |
Caoutchouc | |
Joint d’étanchéité | |
65 mm (couronne extérieure)/52 mm (couronne intérieure) |
Entonnoir | |
Conique | |
40 mm | |
85 mm |