Learn More
Robu™ Joint en caoutchouc Guko
Le joint en caoutchouc Guko de Robu™ est un joint conique adapté à une utilisation avec les entonnoirs de filtration.
25.65€ - 37.95€
Spécification
Description | Joint unique |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Entonnoir |
Matériau | Caoutchouc |
Forme | Conique |
Type | Joint d’étanchéité |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16883036
|
Robu™
21856 |
64 mm |
25.65€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16803046
|
Robu™
21858 |
85 mm |
37.95€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Guko
- Simple
- Joint conique
- Convient à nos entonnoirs de filtration
Spécification
Joint unique | |
Caoutchouc | |
Joint d’étanchéité |
Entonnoir | |
Conique |