Learn More
Masterflex™ Tubulure en caoutchouc
La tubulure en caoutchouc est conçue pour des applications à usage général de liquides et de gaz
Marque: Masterflex™ 06448-10
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Très bonne élasticité et flexibilité
- Bonne résistance à l’abrasion
- Structure en caoutchouc naturel, dureté 45 shore A
- Léger, souple et résistant à l’usure avec une bonne imperméabilité
- Offre une bonne résistance chimique aux acides et aux bases
- Conforme aux exigences de la norme FDA
Spécification
Conformité GMP | |
Caoutchouc | |
15,24 m | |
Applications de liquides et gaz à usage général | |
Stérile | |
Flexible |
7,9 mm | |
11,1 mm | |
1,6 mm | |
-26°C | |
Ambré | |
70°C |