Learn More
Masterflex™ Tubulure en caoutchouc
La tubulure en caoutchouc est conçue pour des applications à usage général de liquides et de gaz
50.65€ - 183.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Conformité GMP |
---|---|
Matériau | Caoutchouc |
À utiliser avec (application) | Applications de liquides et gaz à usage général |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -26°C |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Price | Quantity & Availability | ||||
11742793
|
Masterflex™
06448-07 |
6,4 mm | 9,5 mm |
65.05€
7.50m |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11722803
|
Masterflex™
06448-10 |
7,9 mm | 11,1 mm |
69.75€
7.50m |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11792783
|
Masterflex™
06448-06 |
6,4 mm | 8 mm |
50.65€
7.50m |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11712803
|
Masterflex™
06448-09 |
6,4 mm | 12,7 mm |
183.00€
7.50m |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11732803
|
Masterflex™
06448-11 |
7,9 mm | 12,7 mm |
85.30€
7.50m |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11742803
|
Masterflex™
06448-12 |
9,6 mm | 12,7 mm |
76.85€
7.50m |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Très bonne élasticité et flexibilité
- Bonne résistance à l’abrasion
- Structure en caoutchouc naturel, dureté 45 shore A
- Léger, souple et résistant à l’usure avec une bonne imperméabilité
- Offre une bonne résistance chimique aux acides et aux bases
- Conforme aux exigences de la norme FDA
Specifications
Conformité GMP | |
Applications de liquides et gaz à usage général | |
Stérile | |
Flexible |
Caoutchouc | |
-26°C | |
Ambré | |
70°C |