Learn More
Cole-Parmer™ Pompe manuelle à membrane GUZZLER
132.00€ - 158.00€
Spécification
Hauteur totale (métrique) | 101,6 mm |
---|---|
Longueur totale (métrique) | 254 mm |
Code produit | Marque | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11705698
|
Cole-Parmer™
07090-10 |
8,5 gal/min |
132.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11715698
|
Cole-Parmer™
07090-11 |
12 gal/min |
158.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pompe à main Guzzler• 0,5 ou 0,75 l/impulsion
• Pompe à diaphragme
• Ne se bouche pas, auto-amorçante, pour eau et détergents
• Poignée Nylon 30cm
• Amplitude 180mm
• Corps Delrin, valve en néoprène renforcé, clips acier inox
• Pompe Guzzler 0,75L
• Poids 1,4kg, raccords φ ext. 38,4mm
Spécification
101,6 mm | |
254 mm |