Learn More
SP Bel-Art™ H-B DURAC Calibrated Thermocouple Thermometers
H-B DURAC Calibrated Thermocouple Thermometers; -200/1370°C (-328/2498°F)
Marque:  SP Bel-Art™ B60901-1100
Informations supplémentaires : Poids : 0.27200kg
Code produit. 17257996
  • 462.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2024
Description
  • Utilisés pour la mesure de la température dans la recherche en sciences de la vie, les fours, l’échappement des turbines à gaz, les moteurs diesel et d’autres procédés industriels, les thermomètres à thermocouple calibrés H-B permettent de mesurer les températures dans une large plage et d’utiliser plusieurs sondes à la fois.
  • Une large plage de températures permet une surveillance précise à des températures extrêmes
  • Capacité d’enregistrement des températures max./min./moyennes
  • Mémorisation des données
  • Comprend deux sondes à fil chemisées de type K (capacité de -20/250°C) ; une est calibrée et sérialisée
  • CD de logiciels (si inclus) pour la collecte et l’enregistrement de données en temps réel via USB
  • Application Bluetooth™ disponible pour une utilisation avec B60911-0200
  • Sondes pour des plages de températures plus larges disponibles (B60901-1200 & B60901-1300) ou utilisez des sondes achetées autrement ; consultez le tableau pour connaître les types de sondes acceptés par chaque unité 
  • Testé et calibré dans un laboratoire agréé A2LA (Cert n° 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO/IEC 17025:2017, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NIST
  • Sérialisé individuellement, marquage CE Remarque : L’étalonnage s’applique uniquement à la sonde incluse et au port testé
Spécification
Spécification
0°C, 100°C
3 cm
18,5 cm
0,1°C entre -200/600°C, sinon 1°C
-328°F à +2498°F
4 AAA
7,5 cm
1,25 po
7,25 po
4 entrées / affichages de sonde, enregistreur de données 16 000 points par canal, connexion USB pour l’exportation de données, support pliable, arrêt automatique, rappel instantané, CD de logiciels
3 po
-200°C à +1370°C
±(0,1 % +0,7°C) entre -200°C et +100°C ; sinon ±(0,4 % +0,7°C)