Learn More
SP Bel-Art™ H-B DURAC Thermocouple Thermometer Probes
H-B DURAC Thermocouple Thermometer Probe
136.00€ - 141.00€
Spécification
Longueur (impériale) du câble | 40 po |
---|---|
Longueur (métrique) du câble | 101,5 cm |
Code produit | Marque | Type de sonde | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de sonde | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17214376
|
SP Bel-Art™
B60901-1200 |
J, fil conducteur, surtresse en acier inox | -40°C à +750°C |
141.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17224376
|
SP Bel-Art™
B60901-1300 |
K, fil conducteur, isolation FEP | -200°C à +920°C |
136.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- For use with H-B DURAC Calibrated Thermocouple Thermometers or others that accept K or J type probes.
- For temperature measurement of liquids, semi-solids, or air/gasses
- Measure wide temperature ranges
- 15.24 cm (6”) stainless steel probe
- B60901-1300 perfect for use in dewars
Spécification
40 po | |
101,5 cm |