Learn More
H1F0 Antibody (1415-1), FITC, Novus Biologicals™
Code produit 18600326 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18600326 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18600326 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP247752F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    631.17€
    544.95€ / 0.1mL
    Économisez 86.22€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
H1F0 Monoclonal antibody specifically detects H1F0 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène H1F0
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 1415-1
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène H1 histone family, member 0, H1.0, H1(0), H1-0, H10, H1FVMGC5241, Histone H1', Histone H1(0), histone H1.0
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Nuclei of human leukemia biopsy cells
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cellular Markers, Chromatin Research, Epigenetics, Nuclear Envelope Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3005
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2a κ
Gamme de produits Novus