Learn More
Gibco™ Mélange nutritif F-12 de Ham, supplément GlutaMAX™
Mélange nutritif F-12 de Ham, supplément GlutaMAX™
32.06€ - 288.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Normes ISO 13485, FDA |
---|---|
Contenu et stockage | 2 à 8 °C |
Lignée cellulaire | CHO |
Concentration | 1 X |
Forme | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10404972
|
Gibco™
31765027 |
500 mL |
32.06€
500mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11514446
|
Gibco™
31765068 |
10 x 500 ml |
288.00€
10 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le mélange de nutriments F-12 de Ham (F-12) a été conçu pour l’étalement monocellulaire sans sérum des cellules ovariennes de hamster (CHO). Depuis, le F-12 a été utilisé pour la croissance sans sérum de cultures de CHO, ainsi que pour la croissance avec sérum d’autres cellules de mammifère, notamment de chondrocytes et de cellules épithéliales de prostate de rat. Nous proposons une grande variété de modifications du milieu F-12 Gibco™ pour toute une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.Par rapport à d’autres milieux de base, le F-12 contient un plus grand nombre de composants en termes de diversité, notamment du zinc, de la putrécine, de l’hypoxanthine et de la thymidine. La croissance sans sérum des cellules CHO dans du F-12 a conduit à diverses formulations améliorées. Associé au supplément GlutaMAX™, Gibco™ F-12 vient minimiser l’accumulation d’ammoniac toxique et améliorer la croissance et la viabilité cellulaires dans un format facile à utiliser.
Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu Gibco™ F-12 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au produit F-12 Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island, New York (31765-035). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le F-12 Gibco™ ne contient aucune protéine ni facteur de croissance. Le F-12 nécessite donc une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le F-12 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (1,176 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Spécification
Normes ISO 13485, FDA | |
CHO | |
Liquide | |
GlutaMAX, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium | |
7,2 à 7,4 |
2 à 8 °C | |
1 X | |
Mélange nutritif F-12 de Ham | |
Culture de cellules de mammifères |