Learn More
Hamilton™ Seringues SampleLock™ Gastight™ séries 1700 et 1000, de calibre 22s
Les seringues Hamilton SampleLock vous permettent de recueillir, stocker, transporter et analyser des échantillons liquides ou gazeux sans risque de perte d’évaporation ou de contamination environnementale.
Marque:  Hamilton™ 81056
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.05500kg
Code produit. 10401161
  • 202.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2024
Description
Les seringues sont disponibles dans des tailles allant de 50 μl à500 μl. Une vanne de torsion facile à utiliser et une butée arrière positive sur SampleLock empêchent la perte de l’échantillon et le transfert du piston. Filetages de l’adaptateur pour raccord Luer mâle et Luer femelle en option sur la vanne SampleLock, rendant les seringues compatibles avec une multitude de connecteurs et de raccords. Exemples d’applications :
  • Application d’espace de tête
  • Collecte et stockage d’échantillons environnementaux
  • Pré-pressurisation de l’échantillon gazeux pour l’analyse GC
  • Injection d’étalons internes par l’orifice de la vanne dans des échantillons
  • Procédé par ajout connu d’échantillons
Embouts de seringues Sample Lock séries 1700 et 1000
  • Sample Lock (SL) : le verrouillage de l’échantillon comprend une vanne à seringue marche / arrêt avec aiguille RN. Cet embout est utilisé pour l’espace de tête, la collecte et le stockage d’échantillons environnementaux, la pré-pressurisation d’échantillons gazeux pour l’analyse GC et les procédés par ajout connu d’échantillons Non autoclavables.
  • Types de pointe d’aiguille
    • Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 22
    Spécification
    Spécification
    Non autoclavable
    22s G
    0,005 in
    0,02 in
    1,46 mm
    0,72 mm
    2 po
    1000°psi
    115°C
    2
    Chaque
    51 mm
    Verrouillage de l’échantillon, amovible
    Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston)
    0,05 in
    0,15 mm
    0,3 in
    7,75 mm
    Pour recueillir, stocker, transporter et analyser des échantillons liquides ou gazeux sans risque de perte d’évaporation ou de contamination environnementale
    Seringue à usage général
    239°F
    50°F
    10°C
    100 μl
    Aigu, biseauté, courbe, non perforant