Learn More
Hamilton™ Seringues SampleLock™ Gastight™ séries 1700 et 1000, de calibre 22s
Les seringues Hamilton SampleLock vous permettent de recueillir, stocker, transporter et analyser des échantillons liquides ou gazeux sans risque de perte d’évaporation ou de contamination environnementale.
202.00€ - 242.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston) |
Calibre d’aiguille | 22s G |
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,02 in |
Diamètre (impériale) externe | 0,3 in |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | Volume (métrique) | Pression max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | Volume (métrique) | Pression max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10782191
|
Hamilton™
80956 |
0,005 in | 0,15 mm | 50 μl | 1000°psi |
242.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10401161
|
Hamilton™
81056 |
0,005 in | 0,15 mm | 100 μl | 1000°psi |
202.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10060162
|
Hamilton™
81256 |
0,01 in | 0,41 mm | 500 μl | 700°psi |
237.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10263082
|
Hamilton™
81156 |
0,005 in | 0,15 mm | 250 μl | 1000°psi |
236.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Les seringues sont disponibles dans des tailles allant de 50 μl à500 μl. Une vanne de torsion facile à utiliser et une butée arrière positive sur SampleLock empêchent la perte de l’échantillon et le transfert du piston. Filetages de l’adaptateur pour raccord Luer mâle et Luer femelle en option sur la vanne SampleLock, rendant les seringues compatibles avec une multitude de connecteurs et de raccords. Exemples d’applications :
- Application d’espace de tête
- Collecte et stockage d’échantillons environnementaux
- Pré-pressurisation de l’échantillon gazeux pour l’analyse GC
- Injection d’étalons internes par l’orifice de la vanne dans des échantillons
- Procédé par ajout connu d’échantillons
Embouts de seringues Sample Lock séries 1700 et 1000
- Sample Lock (SL) : le verrouillage de l’échantillon comprend une vanne à seringue marche / arrêt avec aiguille RN. Cet embout est utilisé pour l’espace de tête, la collecte et le stockage d’échantillons environnementaux, la pré-pressurisation d’échantillons gazeux pour l’analyse GC et les procédés par ajout connu d’échantillons Non autoclavables.
- Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 22
Spécification
Non autoclavable | |
22s G | |
0,3 in | |
0,72 mm | |
2 po | |
239°F | |
50°F | |
10°C | |
Aigu, biseauté, courbe, non perforant |
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston) | |
0,02 in | |
7,75 mm | |
Pour recueillir, stocker, transporter et analyser des échantillons liquides ou gazeux sans risque de perte d’évaporation ou de contamination environnementale | |
Seringue à usage général | |
115°C | |
2 | |
Chaque | |
Verrouillage de l’échantillon, amovible |