Learn More
Hamilton™ Accessoires Microlab™ - Ensemble de tubulures en PTFE
À utiliser avec les diluteurs / distributeurs Hamilton Microlab 600 ou le système de pipetage Microlab 300
Marque: Hamilton™ 240134
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 1.36080kg
Description
- À utiliser avec les diluteurs / distributeurs Hamilton Microlab 600 ou le système de pipetage Microlab 300
Spécification
FEP | |
1.29 ml | |
Filetages de tubulure 1/4-28 | |
1372 mm |
Calibre 18, tubulure de distribution | |
Système de diluteur / distributeur Microlab™ 600 | |
54,01 po |