Learn More
Hamilton™ Accessoires Microlab™ - Ensemble de tubulures en PTFE
À utiliser avec les diluteurs / distributeurs Hamilton Microlab 600 ou le système de pipetage Microlab 300
45.65€ - 93.00€
Spécification
Matériau | FEP |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Système de diluteur / distributeur Microlab™ 600 |
Comprend | Filetages de tubulure 1/4-28 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12658333
|
Hamilton™
61614-01 |
4.57 ml | Calibre 12, tubulure de remplissage |
60.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12346249
|
Hamilton™
61615-01 |
1.15 ml | Calibre 18, tubulure de remplissage |
53.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12698333
|
Hamilton™
240133 |
5.15 ml | Calibre 12, tubulure de distribution |
67.03€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11318421
|
Hamilton™
240134 |
1.29 ml | Calibre 18, tubulure de distribution |
45.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15339712
|
Hamilton™
1174-02 |
0.94 μl/mm | Calibre 18, tubulure de remplissage |
60.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12398809
|
Hamilton™
1173-02 |
0,94 μl/mm | Calibre 18, tubulure de distribution |
74.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15329712
|
Hamilton™
1171-02 |
3.75 μl/mm | Calibre 12, tubulure de distribution |
86.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15399712
|
Hamilton™
61491-01 |
3,75 μl/mm | Calibre 12, tubulure de remplissage continu |
89.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15319722
|
Hamilton™
61491-02 |
0,94 μl/mm | Calibre 18, tubulure de remplissage continu |
93.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- À utiliser avec les diluteurs / distributeurs Hamilton Microlab 600 ou le système de pipetage Microlab 300
Spécification
FEP | |
Système de diluteur / distributeur Microlab™ 600 | |
Filetages de tubulure 1/4-28 |