Learn More
Hamilton™ Accessoires Microlab™ - Ensemble de tubulures en PTFE
À utiliser avec les diluteurs / distributeurs Hamilton Microlab 600 ou le système de pipetage Microlab 300
Marque:  Hamilton™ 61614-01
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 1.36080kg
Code produit. 12658333
  • 60.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-05-2024
Description
  • À utiliser avec les diluteurs / distributeurs Hamilton Microlab 600 ou le système de pipetage Microlab 300
Spécification
Spécification
FEP
4.57 ml
Filetages de tubulure 1/4-28
1219 mm
Calibre 12, tubulure de remplissage
Système de dilution/distribution Microlab™ 600
47,99 po