Learn More
Hamilton™ Accessoires Microlab™ - Ensemble de tubulures en PTFE
À utiliser avec les diluteurs / distributeurs Hamilton Microlab 600 ou le système de pipetage Microlab 300
Marque:  Hamilton™ 61491-02
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.01600kg
Code produit. 15319722
  • 93.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-07-2024
Description
  • À utiliser avec les diluteurs / distributeurs Hamilton Microlab 600 ou le système de pipetage Microlab 300
Spécification
Spécification
FEP
0,94 μl/mm
Filetages de tubulure 1/4-28
Calibre 18, tubulure de remplissage continu
Système de dilution/distribution Microlab™ 600