Learn More
Hamilton™ Accessoires Microlab™ - Ensemble de tubulures en PTFE
À utiliser avec les diluteurs / distributeurs Hamilton Microlab 600 ou le système de pipetage Microlab 300
Marque: Hamilton™ 1171-02
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- À utiliser avec les diluteurs / distributeurs Hamilton Microlab 600 ou le système de pipetage Microlab 300
Spécification
FEP | |
3.75 μl/mm | |
Filetages de tubulure 1/4-28 |
Calibre 12, tubulure de distribution | |
Système de dilution/distribution Microlab™ 600 |