Learn More
Hamilton™ Seringues 701N Microliter
La seringue série 700 est la seringue Hamilton originale, assemblée à la main. Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,5 µl à 500 µl. Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série.
74.60€ - 442.73€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) |
---|---|
Calibre d’aiguille | 26s G |
Diamètre (impériale) interne | 0,019 in |
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | 0,005 in |
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,013 cm |
Code produit | Marque | Type de produit | Volume (métrique) | Modèle | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Volume (métrique) | Modèle | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10189930
|
Hamilton™
80300 |
Seringue pour échantillonneur automatique Microliter | 10 μl | 701 N | Chaque |
74.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10140221
|
Hamilton™
80366 |
Seringue pour échantillonneur automatique Microliter | 10 μl | 701 N | 6/boîte |
442.73€
6 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
- Seringue Hamilton originale, assemblée à la main
- Idéal pour la distribution de volumes allant de 0,5 µl à 500 µl
- Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série
Spécification
Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) | |
0,019 in | |
0,013 cm | |
0,26 in | |
0,66 cm | |
2 po | |
51 mm | |
137,9 bar | |
50deg;C | |
701 N | |
10deg;C | |
Aigu, biseauté, courbe, non perforant | |
Soudé |
26s G | |
0,005 in | |
0,018 in | |
0,048 cm | |
0,047 cm | |
2 po | |
Seringue pour échantillonneur automatique Microliter | |
122deg;F | |
50deg;F | |
2 | |
10 μl | |
Échantillonneur automatique de liquides Agilent 7670, 7671 et 7672, échantillonneurs automatiques pour chromatographie en phase gazeuse |