Learn More
Hamilton™ Colonnes HPLC en phase inverse PRP™-3
Colonnes polymériques 300 Å PRP-3 pour la séparation par gradient des peptides et des protéines
Marque: Hamilton™ 79468
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.27900kg
Description
Les colonnes polymériques en phase inverse PRP-3, conditionnées avec un support en poly(styrène-divinyl)benzène, durent plus longtemps que les colonnes à base de silice. Le support est stable à la pression jusqu’à 5 000 psi et réticulé pour empêcher tout rétrécissement ou gonflement lorsque la phase mobile est modifiée. Le support est entièrement polymérique et aucun groupe C18 ne doit être hydrolysé ; la durée de vie de la colonne est allongée.
Stabilité du pH supérieure
- La stabilité inhérente des colonnes PRP-3 permet leur utilisation pour toute méthode de purification de protéines, du pH1 au pH 13. Les colonnes PRP-3 vous permet d’analyser la pureté des protéines à des pH extrêmement faibles ou élevés.
- Les 300Å pores du support des colonnes PRP-3 contribuent à une bonne récupération (>90 %) de votre protéine. Le conditionnement en poly(styrène-divinylbenzène) hautement inerte améliore la récupération des protéines car aucun groupe silanol sur le support ne provoque une adsorption irréversible des protéines
- Facile à utiliser et idéale pour la plupart des séparations de protéines, dans des conditions de pH comprises entre 1 et 13, avec modificateur organique (0-100 %) de presque tous les types, du plus courant au plus rare
- Une sélection de tailles de colonne est disponible, de l’échelle analytique à l’échelle semi-préparative et préparative. L’extrapolation des échantillons est facilitée par l’uniformité du conditionnement des colonnes PRP-3, des modèles analytiques aux modèles préparatifs.
- La colonne analytique courte (50 mm) convient à l’élution par gradient des protéines dont le poids moléculaire est élevé. La colonne plus longue (150 mm) convient aux protéines plus petites.
Caractéristiques du produit :
- Granulométrie : 10 μm et 12-20 μl
- Huit diamètres internes de colonne : 2,1 à 21,2μl
- Matériaux des deux colonnes : Acier inox 316 et PEEK
- Pré-colonnes analytiques et semi-préparative / préparatives
- Dimensions personnalisées disponibles
Spécification
Colonne analytique | |
305 mm | |
pH 1 à 13, aqueux de 0 à 100 %, modificateur organique | |
1 à 13 | |
5°C à 85°C | |
PRP-3 | |
Phase inverse | |
Acier inoxydable |
7 mm | |
5000 psi (345 bar) | |
10 μm | |
300 Å | |
L21 | |
PSDVB (polystyrène divinylbenzène) | |
Phase inverse | |
Colonne HPLC |