Learn More
Axygen™ Pointes robotisées pour portoir suspendu : Pointes transparentes non stériles de type Tecan
Pointes transparentes pour une distribution précise des échantillons
170.00€ - 255.00€
Spécification
Filtré | Sans filtre |
---|---|
Stérilité | Non stériles |
Couleur | Transparent |
Autoclavable | Autoclavables |
Certifications/Conformité | Non certifiée ANSI |
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Volume (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Volume (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11344295
|
Axygen™
TT-200-C-HTR |
Transparent | Non stériles | 200 μl | Portoir |
255.00€
2304 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11394295
|
Axygen™
TT-50-C-HTR |
Transparent | Non stériles | 50 μl | Portoir |
255.00€
2304 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11344285
|
Axygen™
TT-1000-C-HTR |
Transparent | Non stériles | 1000 μl | Portoir |
170.00€
1536 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11394285
|
Axygen™
TT-20-C-HTR |
Clear | Non-sterile | 20 μL | Rack |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- En PP
- Plages de volumes comprises entre 20 et 1000 μl
- Disponibles avec ou sans filtre résistant aux aérosols
- Compatibles avec les systèmes Axygen™ Tecan™ / Perkin Elmer / Aurora™ Biomed / Corbett Cas-1200
Certifications
Produit apyrogène, certifié sans RNase et DNase
Spécification
Sans filtre | |
Transparent | |
Non certifiée ANSI | |
Portoir | |
Tecan™ Genesis™, Tecan™ Freedom, Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ Miniprep LiHa 1, 4, 8 têtes, Tête à 8 canaux Aurora Biomed Versa™ |
Non stériles | |
Autoclavables | |
Pour une distribution précise des échantillons | |
En rack, Round | |
Polypropylène |