missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Haptoglobin Antibody (HP/3832) [PE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals™ NBP3-26951PE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Haptoglobin Monoclonal antibody specifically detects Haptoglobin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Haptoglobin | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| binding peptide, BP, haptoglobin, haptoglobin alpha(1S)-beta, haptoglobin alpha(2FS)-beta, haptoglobin, alpha polypeptide, haptoglobin, beta polypeptide, HP2ALPHA2, HPA1S, MGC111141, zonulin | |
| Recombinant fragment (around aa100-250) of human Haptoglobin protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Cardiovascular Biology | |
| 3240 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| HP/3832 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu