Learn More
RETSCH Billes de broyage en acier durci
Marque: RETSCH 05.368.0056
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.26000kg
Description
Billes• Nombre de billes par bol
• Bol vol. utile nb. de billes admission
• 50mL 20mL 3x φ 20mm <3mm 10x φ 10mm
• 125mL 50mL 6x φ 20mm <4mm 25x φ 10mm
• 250mL 100mL 5x φ 30mm <6mm 12x φ 20mm 50x φ 10mm
• 500mL 250mL 4x φ 40mm <10mm 8x φ 30mm 20x φ 20mm 100x φ 10mm
• Bille
• Acier chromé
Specifications
Boulets de broyage | |
40 mm | |
Broyeur à billes planétaire PM 400 | |
Acier durci |