Learn More
RETSCH Billes de broyage en acier durci
3.98€ - 29.73€
Spécification
Type de produit | Boulets de broyage |
---|---|
Matériau | Acier durci |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10174492
|
RETSCH
05.368.0108 |
15 mm |
4.56€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10771613
|
RETSCH
05.368.0057 |
30 mm |
15.53€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10771423
|
RETSCH
05.368.0056 |
40 mm |
29.73€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10054881
|
RETSCH
05.368.0059 |
10 mm |
3.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Billes• Nombre de billes par bol
• Bol vol. utile nb. de billes admission
• 50mL 20mL 3x φ 20mm <3mm 10x φ 10mm
• 125mL 50mL 6x φ 20mm <4mm 25x φ 10mm
• 250mL 100mL 5x φ 30mm <6mm 12x φ 20mm 50x φ 10mm
• 500mL 250mL 4x φ 40mm <10mm 8x φ 30mm 20x φ 20mm 100x φ 10mm
• Bille
• Acier chromé
Spécification
Boulets de broyage | |
Acier durci |