Learn More
HB9 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
144.20€ - 410.97€
Spécification
Antigène HB9
Concentration 0.25 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16830565
Afficher les documents
Proteintech
20975-1-AP-20UL
20 μL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16820565
Afficher les documents
Proteintech
20975-1-AP-150UL
150 μL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Homeobox protein HB9 is expressed in lymphoid and pancreatic tissues. It is reported to be Putative transcription factor involved in pancreas development and function. Defects in this gene causes Currarino syndrome. The triad of a presacral tumor, sacral agenesis and anorectal malformation constitutes the Currarino syndrome which is caused by dorsal-ventral patterning defects during embryonic development. It is also reported that HB9 is strongly expressed in epidermal basal cells of the outer scale face in tarsometatarsal scale skin.
Spécification
Spécification
HB9
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
P50219, Q9QZW9
15285, 3110
Peptide
Primary
-20°C
MNX1
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
HB9, HLXB9, Homeobox protein HB9, HOXHB9, MNX1, SCRA1
Mnx1
IgG
Antigen Affinity Chromatography