missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HBsAg Antibody (HB11), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB110-7391AF350
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
HBsAg Monoclonal antibody specifically detects HBsAg in Virus samples. It is validated for ELISA
Spécification
| HBsAg | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Virus | |
| Purified |
| ELISA | |
| HB11 | |
| Sandwich ELISA | |
| HBsAg, HBV major surface antigen, HBV surface antigen, Hepatitis B Virus major surface antigen, Hepatitis B Virus Surface Antigen, Major surface antigen, protein S | |
| Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with recombinant HBsAg of ayw subtype. | |
| 0.2 mL | |
| Cell Biology, Virology Bacteria and Parasites | |
| 944569 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu