Learn More
HBsAg Antibody (HBsAg/7555R), PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NBP3-20857PCP
Code nomenclature Nacres: NA.46
599.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 18610124
  • 736.00€ / 0.10mL
Définissez la recherche en immunologie avec vos termes
Utilisez le code promo 24090
Afficher toutes les promotions
Description
HBsAg Monoclonal antibody specifically detects HBsAg in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
HBsAg
Monoclonal
PerCP
HBsAg, HBV major surface antigen, HBV surface antigen, Hepatitis B Virus major surface antigen, Hepatitis B Virus Surface Antigen, Major surface antigen, protein S
Recombinant full-length human HBsAg protein
0.1 mL
Cell Biology, Virology Bacteria and Parasites
944569
Store at 4°C in the dark.
IgG κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
HBsAg/7555R
PBS
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS