missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HCAP-G Antibody [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Code produit 30614010 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30614010 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30614010 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP347378JF646

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

HCAP-G Polyclonal antibody specifically detects HCAP-G in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène HCAP-G
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Janelia Fluor 646
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CAP-G, CAPGHCAP-G, CHCG, chromosome condensation protein G, Chromosome-associated protein G, condensin complex subunit 3, Condensin subunit CAP-G, FLJ12450, hCAP-G, Melanoma antigen NY-MEL-3, MGC126525, Non-SMC condensin I complex subunit G, non-SMC condensin I complex, subunit G, NYMEL3, NY-MEL-3, XCAP-G homolog
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène non-SMC condensin I complex, subunit G. (Uniprot# Q9BPX3)
Méthode de purification Immunogen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, DNA Repair
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 64151
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.